Vai a
74397
Cyanin chloride
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cyanidin-3,5-di-O-glucoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
37,90 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31ClO16
Numero CAS:
Peso molecolare:
646.98
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
220-034-1
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
37,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3[o+]c2-c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.ClH/c28-7-17-19(33)21(35)23(37)26(42-17)40-15-5-10(30)4-14-11(15)6-16(25(39-14)9-1-2-12(31)13(32)3-9)41-27-24(38)22(36)20(34)18(8-29)43-27;/h1-6,17-24,26-29,33-38H,7-8H2,(H2-,30,31,32);1H/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,26-,27-;/m1./s1
InChI key
QDVZZZBBPRFPDG-DHJOXOLYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anthocyanin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
52976PHL8961552926
Cyanin chloride ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
74397
Cyanin chloride
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. This product is liquid or solid?
    1 risposta
    1. This item is supplied in solid form as a powder.