Merck
73711
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl decanedioate
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Decanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 10-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19F7O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.37
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97.0% (HPLC)
form
lumps
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC(OC1=C(F)C=CC=C1F)=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F
InChI
1S/C22H19F7O4/c23-12-8-7-9-13(24)21(12)32-14(30)10-5-3-1-2-4-6-11-15(31)33-22-19(28)17(26)16(25)18(27)20(22)29/h7-9H,1-6,10-11H2
InChI key
UVKRJTSPLZDUFT-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)