Vai a
73641
Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi
mol wt 2,000,000-2,400,000
Sinonimo/i:
Sodium hyaluronate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
181,00 €
50 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
610,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
181,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
(Streptococcus equi)
Quality Segment
form
powder
mol wt
2,000,000-2,400,000
color
white
solubility
water: ~5 g/L
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
519670273780486
biological source
(Streptococcus equi)
biological source
(Streptococcus equi)
biological source
(Streptococcus equi)
biological source
(Streptococcus equi)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
water: ~5 g/L
solubility
water: ~5 g/L
solubility
-
solubility
water: ~5 g/L
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)