Merck
73430
Luviquat Mono LS
~30% (w/w) solids basis
Sinonimo/i:
(Lauryl/myristyl)trimethylammonium methosulfate, Cocotrimonium Methosulfate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12161900
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
cationic
form
liquid
concentration
~30 % (w/w) (solids)
Legal Information
Luviquat is a trademark of BASF SE
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)