Vai a
73341
Echinenone
≥95.0% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
β,β-Caroten-4-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
715,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H54O
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.86
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-083-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2030114
715,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Echinenone, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 459 nm±5 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C(CCC1(C)C)=O)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H54O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-36-34(5)22-15-28-39(36,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-37-35(6)38(41)27-29-40(37,9)10/h11-14,16-21,23-26H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+
InChI key
QXNWZXMBUKUYMD-QQGJMDNJSA-N
General description
Echinenone is a carotenoid with a conjugated carbonyl group. Echinenone (4-keto-β-carotene) is a monoketo compound, is an intermediate between β-carotene and canthaxanthin in animals. It is one of the major carotenoids of Anabaena sp., and also present in Micrococcus roseus. It is located in the thylakoid membrane of Anabaena. The conversion of β-carotene to echinenone is catalysed by CrtO, a β-carotene ketolase.
Application
Echinenone may be used as an external standard for the extraction of carotenoid from plasma samples. It may also been used as an internal standard, added to samples for extraction and quantification.
Biochem/physiol Actions
Echinenone binds to glocobacter rhodopsin and functions as a light harvesting antenna in Gloeobacter violaceous.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
47999C636852444
Echinenone ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
73341
Echinenone
9-cis-Antheraxanthin analytical standard
Supelco
47999
9-cis-Antheraxanthin
Violaxanthin ≥90.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
52444
Violaxanthin
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UV absorption
λ: 459 nm±5 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
λ: 438-442 nm Amax
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
λ
-
λ
-
λ
in ethanol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)