Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 147,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 199,00 € |
Informazioni su questo articolo
147,00 €
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (RT)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white to light yellow
pH
3.5-5.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
270 °C ((518 °F ) at 1,013 hPa - OECD Test Guideline 102 -)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 350 nm in H2O at 0.05 M
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (RT) | description ≥99.0% | description ACS reagent, ≥99.8% | description ≥99% |
| assay ≥99.5% (RT) | assay ≥99.0% | assay 99.8-100.3% dry basis (ACS specification), ≥99.8% | assay 99.0-101.0% (RT), ≥99% |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form powder | form crystalline powder | form crystalline |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line - |
| cation traces Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces Mn: ≤3 ppm | cation traces Mn: ≤0.0001% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium (meta)periodate
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organi bersaglio
thymus gland
Classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?