Vai a
69042
Strontium chloride solution
0.1 M
Sinonimo/i:
Additive Screening Solution 27/Kit-No 78374
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,70 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
liquid
65,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.1 M
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChI key
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Strontium chloride solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1586243966539059
form
liquid
form
-
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 20 °C
concentration
0.1 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)