Vai a
68783
Licochalcone A
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-3-[5-(1,1-Dimethyl-2-propenyl)-4-hydroxy-2-methoxyphenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4′,4-Dihydroxy-3-α,α-dimethylallyl-6-methoxychalcone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
351,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4534154
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
powder
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)c(cc1\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2)C(C)(C)C=C
InChI
1S/C21H22O4/c1-5-21(2,3)17-12-15(20(25-4)13-19(17)24)8-11-18(23)14-6-9-16(22)10-7-14/h5-13,22,24H,1H2,2-4H3/b11-8+
InChI key
KAZSKMJFUPEHHW-DHZHZOJOSA-N
General description
Licochalcone A is a potent membrane-active agent that transforms normal erythrocytes into echinocytes.[1] A novel flavanoid which has demonstrated significant antitumor activity.[2]
Biochem/physiol Actions
Inhibits vegetative growth of spore-forming bacteria, B. subtilis and other food-contaminating microorganisms.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SMB01082PHL80486SMB01050
Licochalcone A ≥96.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
68783
Licochalcone A
Licochalcone A phyproof® Reference Substance
PHL80486
Licochalcone A
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Licochalcone A
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)