Vai a
67563
3,4-Dihydroxy-5-methoxycinnamic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Methoxycaffeic acid, 5-Hydroxyferulic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
163,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.18
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2697317
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C10H10O5/c1-15-8-5-6(2-3-9(12)13)4-7(11)10(8)14/h2-5,11,14H,1H3,(H,12,13)/b3-2+
InChI key
YFXWTVLDSKSYLW-NSCUHMNNSA-N
Biochem/physiol Actions
Secondary plant metabolite of the phenylpropanoid pathway.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1780365756577951
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (T)
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)