Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-513-3
Beilstein/REAXYS Number:
141728
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
117-121 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, alcohols: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 350 nm; λem 385 nm (Reaction product), λex 350 nm; λem 385 nm in chloroform
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
InChI key
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Methoxycoumarin (Herniarin) is used to study antioxidant and hepatoprotective properties and its activity as an allergen. 7-Methoxycoumarin may be used as a reference material in the purification, separation and analysis of coumarin compounds.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Methoxycoumarin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?