Vai a
64948
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
384199
assay
≥97.0% (HPCE)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 330 nm; λem 402 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H8O5/c1-15-7-3-2-6-4-8(10(12)13)11(14)16-9(6)5-7/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
VEEGNDSSWAOLFN-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester is used as a reagent to conjugate 7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid to other molecules via amide chemistry.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)