Vai a
64625
Methyl cellulose
medium viscosity, Methoxyl content 27.5-31.5 %
Sinonimo/i:
Methyl cellulose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
352,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
composition
Methoxyl content, 27.5-31.5%
color
white to off-white
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M0262M0430M0555
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
composition
Methoxyl content, 27.5-31.5%
composition
-
composition
-
composition
-
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
300-560 cP, 2 % in water(20 °C)
viscosity
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
viscosity
1,125-2,100 cP, 2 % in water(20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)