Vai a
63579
D-(+)-mannosio
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
D-mannopiranosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
154,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-392-4
Beilstein/REAXYS Number:
1564373
MDL number:
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
133-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Application
D-(+)-Mannose, a C-2 epimer of D-glucose, is used in the formation of glycan structure and glycosylation.
Biochem/physiol Actions
Mannose, a six-carbon carbohydrate, is the C-2 epimer of glucose and a critical sugar for protein glycosylation. Mannose can also be utilized by the brain as an alternative energy source.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M85749268363580
D-(+)-mannosio BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
63579
D-(+)-mannosio
D-(+)-mannosio synthetic, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
M8574
D-(+)-mannosio
D-(+)-mannosio analytical standard
Supelco
92683
D-(+)-mannosio
D-(+)-mannosio suitable for microbiology, ≥99%
Millipore
63580
D-(+)-mannosio
description
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
description
synthetic, ≥99% (GC)
description
analytical standard
description
suitable for microbiology, ≥99%
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 10 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-mannosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)