Vai a
63161
TWEEN® 80
Sinonimo/i:
Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
mol wt
average mol wt 1310
composition
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
hydroxyl value
65‑80
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)