Vai a
61678
NIR-628
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Sinonimo/i:
2,10-Bis(3-aminopropoxy)dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione, 3,3′-[(8,16-Dihydro-8,16-dioxodibenzo[a,j]perylen-2,10-diyl)dioxy]dipropylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H28N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.60
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Per informazioni sul prodotto 61678, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98.0% (HPCE)
form
solid
mp
186-190 °C
solubility
acetonitrile: 0.5%, clear
fluorescence
λex 610 nm; λem 658 nm in acetonitrile
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
NCCCOc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(OCCCN)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C34H28N2O4/c35-13-3-15-39-19-10-12-22-27(17-19)33(37)25-7-1-5-23-29-21-11-9-20(40-16-4-14-36)18-28(21)34(38)26-8-2-6-24(32(26)29)30(22)31(23)25/h1-2,5-12,17-18H,3-4,13-16,35-36H2
InChI key
GLYICBWZRQDSNT-UHFFFAOYSA-N
Application
NIR-628, a near-infrared (NIR) fluorescence dye, is used in applications where the intrinsic fluorescence of biomolecules poses a problem in the assay. Near-infrared (NIR) fluorescence (650–900 nm) detection avoids the natural background fluorescence interference of biomolecules, providing a high contrast between target and background tissues.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P02500001494217BP276
NIR-628 suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Sigma-Aldrich
61678
NIR-628
Pancuronium bromide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0250000
Pancuronium bromide
Pancuronium bromide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1494217
Pancuronium bromide
Pancuronium bromide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP276
Pancuronium bromide
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 610 nm; λem 658 nm in acetonitrile
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
solid
form
-
form
-
form
powder
solubility
acetonitrile: 0.5%, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (HPCE)
assay
-
assay
-
assay
-
mp
186-190 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)