Merck
56783
Crystallization Kit for Proteins for Automatic Screening
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
38191301
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
2-8°C
General description
The Automated Screening Kit contains 96 components of 1 mL each in a 8 x 12 deep-well plate. This kit covers most of the solutions contained in the Crystallization Basic Kit (Cat. No. 82009) and Crystallization Extention Kit (Cat. No. 70437).
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
WGK
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)