Merck
55156
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl 7-hydroxycoumarin-3-carboxylate, Umbelliferone-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.22
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9419622
Assay:
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H9NO7/c16-8-2-1-7-5-9(13(19)21-10(7)6-8)14(20)22-15-11(17)3-4-12(15)18/h1-2,5-6,16H,3-4H2
InChI key
KFEBWCYYRFZMTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester (7-OHCCA-SE) is used as a reagent to conjugate 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid (7-OHCCA) to other molecules such as amino acids via amide chemistry.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)