Merck
53833
BioStab PCR optimizer (II)
Sinonimo/i:
PCR optimizer (II) BioStab
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected
storage temp.
2-8°C
General description
BioStab PCR Optimizer is a PCR additive improving the yield and specifity of PCR reactions, enabling the amplification of targets difficult to achieve (fragments containing >70% GC). It allows the use of a wide range of annealing temperatures and eliminates the need for an optimization of amplification conditions.
The 5× solution delivered can be used at a 1-2× concentration in PCR.
Legal Information
Purchase of this product is accompanied by a limited license for use in the Polymerase Chain Reaction (PCR) process for research purposes only and in conjunction with a thermal cycler whose use in the automated performance of the PCR process is covered by an up-front license fee, either by payment to Applied Biosystems or as purchased, i.e., an authorized thermal cycler.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)