Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 840 mg/L
HEPES: 4766.4 mg/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno essenziale minimo di Eagle
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?