Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.63
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98.0% (TLC)
SMILES string
Cl.C[C@@H]1NC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-5(9)6(10)4(8)2-7-3;/h3-10H,2H2,1H3;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
InChI key
SHSBWMUIVLOMIL-NQZVPSPJSA-N
Biochem/physiol Actions
Deoxyfuconojirimycin is a specific and competitive inhibitor of human liver α-L-fucosidase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?