Merck
51010
4-Methylumbelliferyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride hydrate
≥85% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Guanidinobenzoic acid 4-methylumbelliferyl ester hydrochloride, MUGB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15N3O4 · HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.79 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-871-0
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 323 nm; λem 464 nm (solvent pH 6.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction Product)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(OC(=O)c3ccc(NC(N)=N)cc3)ccc12
InChI
1S/C18H15N3O4.ClH/c1-10-8-16(22)25-15-9-13(6-7-14(10)15)24-17(23)11-2-4-12(5-3-11)21-18(19)20;/h2-9H,1H3,(H4,19,20,21);1H
InChI key
DAFWZROYEOVJAL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorimetric titrant for α- and β-trypsin, thrombin and Factor Xa
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)