Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 832,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
832,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
Quality Segment
concentration
≥1 mg/mL (active substance)
fluorescence
λex 566 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
2-8°C
General description
Streptavidin-R-Phycoerythrin is a fluorescent labeling agent comprised of a biotin-binding protein (streptavidin) covalently attached to a fluorescent label ((R-phycoerythrin). Streptavidin-R-phycoerythrin complexes provide the measurement method for the target phosphoprotein.[1] And, Streptavidin R-phycoerythrin extends the light tolerance of certain phycobiliproteins.[2]
Application
Streptavidin-R-Phycoerythrin (R-PE) is used to label biotin-conjugated (biotinylated) molecules and biotin derivatized surfaces in a wide variety of immunofluorescence applications such as immunochemistry and histochemistry. Streptavidin-R-Phycoerythrin may be used in the development of bioassay devices such as Lab-on-a-chip (LoC) systems and microarrays.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| concentration ≥1 mg/mL (active substance) | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| fluorescence λex 566 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?