Merck
40105
N,N-Dimethyldecylamine N-oxide solution
BioUltra, 0.1 M in H2O
Sinonimo/i:
DDAO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)9N(O)(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2352550
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
product line
BioUltra
form
liquid
mol wt
201.35 g/mol
concentration
0.1 M in H2O
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% peroxides (as H2O2)
refractive index
n20/D 1.337
pH
7.0-8.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
density
0.996 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES string
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C12H27NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2,3)14/h4-12H2,1-3H3
InChI key
ZRKZFNZPJKEWPC-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)