Merck
38545
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl] disulfide
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
BASED, N, N′-(Dithiobis-ethylene)bis(4-azido-2-hydroxy-benzamide), N,N′-Bis(4-azidosalicoyl)cystamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N8O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1C(=O)NCCSSCCNC(=O)c2ccc(cc2O)N=[N+]=[N-])N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H18N8O4S2/c19-25-23-11-1-3-13(15(27)9-11)17(29)21-5-7-31-32-8-6-22-18(30)14-4-2-12(24-26-20)10-16(14)28/h1-4,9-10,27-28H,5-8H2,(H,21,29)(H,22,30)
InChI key
QQZOUYFHWKTGEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for cross linking of proteins; the cross link can be cleaved
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)