Documenti fondamentali
38366
Sigma-Aldrich
Lipase, immobilized in Sol-Gel-AK, from Pseudomonas fluorescens
≥30 U/g
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Pseudomonas fluorescens
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥30 U/g
Temperatura di conservazione
2-8°C
Definizione di unità
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol oleic acid per minute at pH 8.0 and 40°C (triolein, Cat. No. 62314 as substrate)
Altre note
Immobilized lipase with excellent characteristics for enzyme-catalyzed reactions
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1