Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 192,00 € |
0.1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 214,00 € |
7 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 432,00 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 698,00 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.120,00 € |
Informazioni su questo articolo
192,00 €
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-8, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (358M-14), vial of 0.5 mL concentrate (358M-15), bottle of 1.0 mL predilute (358M-17), vial of 1.0 mL concentrate (358M-16), bottle of 7.0 mL predilute (358M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL), plasma cell myeloma, tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, nuclear
Gene Information
human ... PWWP3A(84939)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human (tested) | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody | antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant |
| clone MRQ-8, monoclonal | clone SP114, monoclonal | clone MRQ-17, monoclonal | clone MRQ-7, monoclonal |
| form buffered aqueous solution | form - | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?