Vai a
237R-2
Her2/Neu (EP3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
EP3, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP3, monoclonal
manufacturer/tradename
Cell Marque®
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Other Notes
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)