Documenti fondamentali
19573
Sigma-Aldrich
N-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H18BrN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98.0% (AT)
Fluorescenza
λex 405 nm; λem 660 nm in ethanol
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4cccc(c4)N=C=S)cc3
Descrizione generale
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3