Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 114,00 € 96,90 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 456,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15N5O3 · xH2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.25 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
96,90 €
Prezzo di listino114,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-erythro-biopterin sulfate, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(NC[C@]([C@@H](O)[C@@H](O)C)([H])N2)NC(N)=N1.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4-,6-;/m0./s1
InChI key
YCBVHESKFWFUMG-NXYGYYFTSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥94% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form - | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?