Vai a
18629
Isopentenyl phosphate dilithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Dilithium isopentenylphosphate, Phosphoric acid mono-(3-methyl-3-butenyl ester) dilithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
701,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9Li2O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.98
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4339123
Assay:
≥95.0% (TLC)
701,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
impurities
≤10.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O4P.2Li/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8;;/h1,3-4H2,2H3,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ACAZFVVXIFTWMF-UHFFFAOYSA-L
Application
Isopentenyl phosphate may be used as a substrate to study the characteristics and kinetics of isopentenyl phosphate kinases.
Biochem/physiol Actions
Isopentenyl monophosphate is phosphorylated into isopentenyl pyrophosphate at very low rates.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
374429203494124
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤10.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)