Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 123,00 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 481,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 880,00 € |
Informazioni su questo articolo
123,00 €
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
assay
≥99%
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
ign. residue
≤0.005% (as SO4)
bp
309 °C (lit.)
mp
131.0-135.0 °C, 133-134 °C (lit.)
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) cell analysis | application(s) cleaning products |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade HPLC grade | grade analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrogallol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?