Merck
14951
2-[(1E)-2-(4-Azidophenyl)ethenyl]-6-methoxybenzothiazole
azide clickable fluorogenic marker 453
Sinonimo/i:
(E)-6-Methoxy-2-(4-azidostyryl)-1,3-benzothiazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
23580408
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 355 nm; λem 449 nm±10 nm in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(SC(/C=C/C3=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C16H12N4OS/c1-21-13-7-8-14-15(10-13)22-16(18-14)9-4-11-2-5-12(6-3-11)19-20-17/h2-10H,1H3/b9-4+
InChI key
ZOEXSFZBSQSYDV-RUDMXATFSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)