Vai a
14513
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrasodium salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,2-Bis (2-aminophenoxy) ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrasodium salt, BAPTA-Na4, Tetrasodium 1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
252,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20N2Na4O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.36
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8818619
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤12.5% water
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, faintly yellow
fluorescence
λex 254 nm; λem 363 nm in H2O, λex 274 nm; λem 363 nm (with calcium)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Application
BAPTA-Na4 is a fluorescent compound utilized to determine free Ca2+ by performing fluorescence emission scans at an excitation wavelength of 299 nm and measuring the emission wavelength at 360 nm .
suitable as Ca2+-indicator (fluorescence suppressed by Ca2+)
Other Notes
Chelator with a greater selectivity for calcium compared with magnesium (spectrophotometric monitoring):[1]
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)