Vai a
09341
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥96.0% (HPCE)
Sinonimo/i:
1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-amino trisodium salt, APTS, Trisodium 8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
262,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
799,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H8NNa3O9S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.40
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPCE)
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 420 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 7.4 (quenching with Vitamin B1), λex 488 nm; λem 520 nm(lit.)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
Application
Fluorescent label for saccharides and glycoproteins.[1]
APTS is a fluorescence reagent that has been demonstrated to have a high level of detection sensitivity for sugars The LOD for APTS-derivatized sugars has been shown to be 0.4 nM when using a 488 nm argon-ion laser. The multi-anionic nature of APTS makes it ideal for the studies of carbohydrate molecules and small hormone molecules by high resolution capillary electrophoresis.
Fluorescent label for glycoproteins and saccharides.
Other Notes
Fluorescent probe for derivatising sugars
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
08658A7222700319P
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 420 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 7.4 (quenching with Vitamin B1), λex 488 nm; λem 520 nm(lit.)
fluorescence
λex 356 nm; λem 512 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble, DMSO: soluble
solubility
15% acetic acid: soluble, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
assay
≥96.0% (HPCE)
assay
≥90% (CE)
assay
≥96.0% (HPCE)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
≥250 °C (lit.)
mp
-
mp
≥250 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)