Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8KNO6S2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4835047
Per informazioni sul prodotto 08657, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
assay
≥98.0% (T)
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.[K+].Nc1ccc2cc(cc(c2c1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO6S2.K.H2O/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SHURQDDWGCOLFA-UHFFFAOYSA-M
Application
To label carbohydrates, this fluorescent reagent reacts with the reducing termini of oligosaccharids to form a Schiffs base, which can then be stabilized by reducing it with sodium cyanoborohydride.
Other Notes
Fluorescent label for carbohydrates[1]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥98.0% (T) | assay - | assay ≥98% | assay 99% |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?