Vai a
08520
Quin-2
suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(2-Amino-5-methylphenoxy)methyl]-6-methoxy-8-aminoquinoline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt, 2-{[2-Bis-(carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]-methyl}-6-methoxy-8-bis-(carboxymethyl)aminoquinoline tetrapotassium salt, Glycine,N-[2-[[8-[bis(carboxymethyl)amino]-6-methoxy-2-quinolinyl]methoxy]-4-methylphenyl]-N-(carboxymethyl)-,potassium salt (1:4), Quin 2, Tetrapotassium Salt, tetrapotassium 2-[[2-[[2-[bis(2-oxido-2-oxoethyl)amino]-5-methylphenoxy]methyl]-6-methoxyquinolin-8-yl]-(2-oxido-2-oxoethyl)amino]acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
476,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H23K4N3O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
693.87
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5374262
476,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
H2O: 10 mg/mL
fluorescence
λex 332 nm; λem 493 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, 10 mM Ca2+
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C26H27N3O10.4K/c1-15-3-6-19(28(10-22(30)31)11-23(32)33)21(7-15)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
XAGUNWDMROKIFJ-UHFFFAOYSA-J
Application
Quin-2 has been demonstrated to be an indicator of Zn2+-protein complexes .
Other Notes
A fluorescent highly selective Ca++ indicator exhibiting fast uptake and release of Ca++[1]; Calibration substance in the measurement of cytoplasmic free calcium[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Q0501551826SML3525
Quin-2 suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
08520
Quin-2
V-9302 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3525
V-9302
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 332 nm; λem 493 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, 10 mM Ca2+
fluorescence
-
fluorescence
λex 332 nm (high), λex 354 nm (low), λem 505 nm (high), λem 510 nm (low)
fluorescence
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, yellow-green
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)