Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 121,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 437,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40N8O7 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
600.67 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or crystals
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C26H38N8O6.C2HF3O2/c1-15-12-23(37)40-21-13-17(8-9-18(15)21)33-25(39)20(7-3-4-10-30-16(2)35)34-22(36)14-32-24(38)19(27)6-5-11-31-26(28)29;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,12-13,19-20H,3-7,10-11,14,27H2,1-2H3,(H,30,35)(H,32,38)(H,33,39)(H,34,36)(H4,28,29,31);(H,6,7)/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
OOYFMABGIKUMHP-FKLPMGAJSA-N
Application
Novel fluorogenic assay for histone deacetylase activity[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?