Merck
03038
Tris(bathophenanthrolinedisulfonate)ruthenium(II) sodium salt solution
suitable for fluorescence, 20 mM in H2O
Sinonimo/i:
RuBPS, Rubin stain, Ruby stain, Ruthenium II tris (bathophenanthroline disulfonate), Ruthenium(II)-tris-(bathophenanthrolin-disulfonat) sodium salt solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C72H42N6Na4O18RuS6
Numero CAS:
Peso molecolare:
1664.55
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
20 mM in H2O
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 445 nm; λem 615 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Ru++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c6ccc(cc6)-c7ccnc8c7ccc9c(ccnc89)-c%10ccc(cc%10)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c%11ccc(cc%11)-c%12ccnc%13c%12ccc%14c(ccnc%13%14)-c%15ccc(cc%15)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C24H16N2O6S2.4Na.Ru/c3*27-33(28,29)17-5-1-15(2-6-17)19-11-13-25-23-21(19)9-10-22-20(12-14-26-24(22)23)16-3-7-18(8-4-16)34(30,31)32;;;;;/h3*1-14H,(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;;;/q;;;4*+1;+2/p-6
InChI key
AXMFYAOBYBXMLC-UHFFFAOYSA-H
Application
Ruby Stain offers good sensitivity and minimal interference with MALDI-TOF analyis. It has been demonstrated as an effective fluorescent stain for the analysis of 2D-gel separated proteins .
Used for the detection of DNA
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
One package includes 50 μl concentrate. Dilution into 1 L water yields a 1 μM solution
Analysis Note
The dye can be excited with standard light sources. Excitation with 300 nm (UV light) or 473 nm (blue laser) is suitable.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)