Passa al contenuto
02187
Isoorientin
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Homoorientin, Luteolin 6-C-β-D-glucoside, Luteolin 6-C-glucoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.38
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98.0% (HPLC)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(27)19(29)20(30)21(32-14)16-11(26)5-13-15(18(16)28)10(25)4-12(31-13)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17,19-24,26-30H,6H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
ODBRNZZJSYPIDI-VJXVFPJBSA-N
Biochem/physiol Actions
C-glycosyl flavone with anti-inflammatory, antimicrobial and antioxidant properties. Induces antioxidant response through PI3K singaling.
Luteolin, a common flavonoid, has been shown to inhibit secretion of ET-1 by porcine aortic endothelial cells at a 10 uM concentration. However, the luteolin glycoside compound, luteolin 6-C-glucoside, showed very weak inhibition of ET-1 release and inhibition only occurred at higher concentrations of luteolin 6-C-glucoside.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoorientin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)