Vai a
T3000000
Tyrothricin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
131,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tyrothricin
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1=O)Cc6ccccc6)CC(C)C)CCCN)C(C)C)Cc5ccc(cc5)O)CCC(=O)O)CC(=O)N)Cc4ccccc4)Cc3ccccc3
InChI
1S/C65H85N11O13/c1-38(2)32-49-60(84)74-52(36-42-20-12-7-13-21-42)65(89)76-31-15-23-53(76)63(87)73-51(34-41-18-10-6-11-19-41)61(85)70-47(33-40-16-8-5-9-17-40)57(81)48(37-54(67)78)71-59(83)46(28-29-55(79)80)68-50(35-43-24-26-44(77)27-25-43)62(86)75-56(39(3)4)64(88)69-45(22-14-30-66)58(82)72-49/h5-13,16-21,24-27,38-39,45-53,56,68,77H,14-15,22-23,28-37,66H2,1-4H3,(H2,67,78)(H,69,88)(H,70,85)(H,71,83)(H,72,82)(H,73,87)(H,74,84)(H,75,86)(H,79,80)/t45-,46-,47+,48-,49-,50-,51-,52+,53-,56-/m0/s1
InChI key
NLJVXZFCYKWXLH-DXTIXLATSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tyrothricin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E1500800B1141000B0500000
vibrant-m
T3000000
Tyrothricin
vibrant-m
E1500800
Erythromycin stearate
vibrant-m
B1141000
Bleomycin sulfate
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
API family
tyrothricin
API family
erythromycin
API family
bleomycin
API family
penicillin & derivatives
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)