Vai a
97336
D-sorbitolo
liquid, tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
D-glucitolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
48,80 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-061-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
72-92%
form
liquid
impurities
28-32% water
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S3889S6021240850
D-sorbitolo liquid, tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
97336
D-sorbitolo
D-sorbitolo &#8805;98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S3889
D-sorbitolo
D-sorbitolo &#8805;98% (GC), Molecular Biology
Sigma-Aldrich
S6021
D-sorbitolo
D-sorbitolo 99% (GC)
Sigma-Aldrich
240850
D-sorbitolo
assay
72-92%
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
99% (GC)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F )
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
impurities
28-32% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-sorbitolo
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)