Documenti fondamentali
90615
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15N3 · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.59
Beilstein:
5287631
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (AT)
Punto di fusione
288 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)