Merck
89998
10-[3-(Dansylamido)propyl]-1,4,7-trithia-10-azacyclododecane
Selectophore, ≥95.0%
Sinonimo/i:
N-[3-(1,4,7-Trithia-10-aza-10-cyclododecyl)propyl]dansylamide, [12]aneNS3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H35N3O2S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.80
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10212902
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
Selectophore
assay
≥95.0%
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCN3CCSCCSCCSCC3
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selective fluoroionophore for Ag+, measuring range 1.7x10-2 - 5.0x10-7 mol/L.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)