Merck
87285
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3C6F4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.99
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
8423469
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.38 psi ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.447, n20/D 1.448 (lit.)
density
1.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H2BrF7/c9-1-2-4(10)6(12)3(8(14,15)16)7(13)5(2)11/h1H2
InChI key
WKPYRDRWTNJBQI-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Derivatizing agent for use in conjunction with gas chromatography-electron-capture negative ion mass spectrometry, GC-ECNI-MS
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)