Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H23INP
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.34
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4075159
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
purum
assay
≥98.0% (NT)
mp
237-242 °C (dec.)
SMILES string
[I-].CN(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Other Notes
Reagent used for the activation of alcohols; reaction of the active intermediate with amines, thiols and azides to the respective derivatives; C-Alkylation or C-arylation of allylic alcohols
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?