Vai a
64008BC
AssureSwab Environmental Sampling
BioControl, Self-contained environmental sampling device for use in environmental monitoring
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41112601
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
6‑18 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64008-100
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
General description
The AssureSwab is a self-contained environmental sampling device for use in environmental monitoring. The AssureSwab sampling device consists of a Dacron tipped swab and letheen broth to facilitate recovery of bacteria. It can be used with most film and plating systems including the SimPlate method. The AssureSwab sampling device can be used on either wet or dry surfaces to monitor the processing environment as part of a HACCP monitoring program.
Other Notes
100 Sampling devices
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • Dry Chamber
    SDS
  • Wet Chamber
    SDS
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)