Vai a
632546
Methanol solution
≥99.5%, suitable for UHPLC, mass spectrometry (MS), HPLC, contains 0.10% (v/v) formic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CH4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
3662861
MDL number:
eCl@ss:
39020101
Assay:
≥99.5%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
Bp:
65.4 °C
Vapor pressure:
410 mmHg
Per informazioni sul prodotto 632546, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Methanol solution, contains 0.10 % (v/v) formic acid, UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5%
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg
assay
≥99.5%
form
liquid
contains
0.10 % (v/v) formic acid
expl. lim.
5.5-44 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
transmittance
230 nm, ≥10%, 254 nm, ≥90%
bp
65.4 °C
mp
-98 °C
cation traces
Ca: ≤0.5 ppm, K: ≤0.5 ppm, Mg: ≤0.5 ppm, Na: ≤2 ppm
HPLC-gradient
≤10 mAU at 254 nm, ≤20 mAU at 210 nm
suitability
suitable for LC-MS
format
mixture
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
This pre-blended solvent eliminates time-consuming mobile phase preparation as well as lost sample information and instrument downtime caused by impure mobile phases. For consistent baselines and minimal background noise, these blends are prepared with ultra-pure acids such as formic acid.
Application
Designed for use with HPLC and LC-MS.
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)