Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 685,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1540211
MDL number:
685,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cccc2)C(Cc3c1cccc3)O)C(=O)N
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
InChI key
BMPDWHIDQYTSHX-UHFFFAOYSA-N
General description
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine is an active metabolite of the antiepileptic drug, oxcarbazepine.
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine is a 10-hydroxy derivative and an active metabolite of oxcarbazepine.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine may be used as a reference standard in the determination of 10,11-dihydro-10-hydroxycarbamazepine in biological samples using liquid chromatography, liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and high performance liquid chromatography coupled with ultraviolet detector (HPLC-UV).
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?