Vai a
51691
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Sinonimo/i:
HBCD, HBCDD
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18Br6
Numero CAS:
Peso molecolare:
641.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-695-9
Beilstein/REAXYS Number:
1911324
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of isomers, HPLC), 95.0-105.0% (wt%, argentometric after oxygen combustion)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: slightly soluble
format
neat
SMILES string
BrC1CCC(Br)C(Br)CCC(Br)C(Br)CCC1Br
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2
InChI key
DEIGXXQKDWULML-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardEnvironment
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - PBT - Repr. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
3194-55-6
CAS No.
3194-55-6
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)