Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 101,00 € |
Informazioni su questo articolo
101,00 €
Quality Segment
assay
≥98.0% (S), ≥98.0%
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
mp
285-288 °C (lit.)
solubility
dioxane: 0.1 g/10 mL (hot)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
InChI key
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| solubility dioxane: 0.1 g/10 mL (hot) | solubility formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow | solubility - | solubility H2O: soluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (S) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| mp 285-288 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?